Learn More
Thermo Scientific™ Minicentrífuga mySPIN™ 12
Aumente la eficacia y la comodidad para el usuario en su laboratorio gracias a la minicentrífuga mySPIN 12, ideal para la separación de células con microfiltro y protocolos de HPLC, PCR, aplicaciones clínicas y de diagnóstico, que requieren centrifugaciones rápidas (12 500 rpm/9800 x g).
Marca: Thermo Scientific™ 75004081
1081.10 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.42280kg
Descripción
La minicentrífuga Thermo Scientific mySPIN 12 está diseñada para ofrecerle la máxima velocidad y flexibilidad en un espacio reducido. Su diseño compacto y ergonómico se adapta a cualquier estación de trabajo y es cómodo y fácil de manejar. Las funciones de seguridad ayudan a garantizar que no funcione cuando la tapa está abierta, el rotor está atascado o la unidad está desequilibrada. Ideal para la mayoría de los protocolos que requieren un centrifugado rápido (12 500 rpm / 9800 x g) y adecuada para PCR, separación de células con microfiltro y protocolos de HPLC.
- Tamaño reducido para un uso eficiente del espacio de laboratorio
- Funcionamiento sencillo, con pantalla retroiluminada y personalizable que se puede ajustar para rpm o RCF
- Diseñado para espines rápidos y de pulso
- Capaz de realizar giros rápidos con requisitos de RCF de hasta 9.800xg
- Funcionamiento silencioso, bajas vibraciones
- Cortocircuito de fusible de inclinación y desequilibrio, así como tapa de sistema de bloqueo de seguridad diseñada para impedir la apertura mientras el rotor está girando
- Incluye 2 rotores para alojar tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5, 1,5 y 2,0 ml y tubos de tiras de PCR
- Intercambio de rotores rápido y sin herramientas
Especificaciones
12 x 2 ml | |
9.800 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrífuga de sobremesa | |
Minicentrífuga mySPIN 12 | |
2 años | |
1 s a 30 min (incrementos de 1 s); centrifugado rápido | |
4,4 × 6,7 × 8 pulg (11,4 × 17,1 × 20,3 cm) | |
Thermo Scientific | |
115 V |
12.500 rpm | |
51-53 dB(A) | |
CSA y CE | |
Rotor de 12 tubos de 1,5/2,0 ml, rotor de 32 tubos de 0,2 ml (únicos o tira de 4 x 8), 12 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 12 adaptadores de tubos de 0,5 ml, adaptador de potencia universal, 110-240 V, 50/60 Hz, con 4 tipos de enchufes intercambiables | |
110/240V/50/60 Hz | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
3,1 lb 1,41 kg | |
50/60 Hz | |
2 rotores para alojar tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5, 1,5 y 2 ml; tubos de tiras de PCR |