Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette
Ergonomic, safe, and reliable, the MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette offers volume setting choice and optional handle personalization for optimal use in various protocols.
964.00€ - 1109.00€
Especificaciones
Puntas compatibles | Puntas de diamante, puntas Amplipur |
---|---|
Espaciado de las puntas ajustable | No |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Surtido |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Número de canales | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Número de canales | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17713178
|
Gilson™
FP10009S |
10 μl | 8 | P8x10 |
964.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17743178
|
Gilson™
FP10010S |
10 μl | 12 | P12x10 |
1109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17773178
|
Gilson™
FP10011S |
20 μl | 8 | P8x20 |
964.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17703188
|
Gilson™
FP10012S |
20 μl | 12 | P12x20 |
1109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17733188
|
Gilson™
FP10013S |
200 μl | 8 | P8x200 |
964.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17763188
|
Gilson™
FP10014S |
200 μl | 12 | P12x200 |
1109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17793188
|
Gilson™
FP10015S |
300 μl | 8 | P8x300 |
964.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17723198
|
Gilson™
FP10016S |
300 μl | 12 | P12x300 |
1109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
- Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
- Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
- Volume-locked position to secure pipetting
- Ergonomic, textured design for better grip
- Lightweight and well-balanced
- Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Especificaciones
Puntas de diamante, puntas Amplipur | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
Polipropileno, PVDF, PBT | |
No estéril | |
1 Ea. |
No | |
Surtido | |
Ergonómico, texturizado | |
MyPipetman™ Select | |
Pipeta mecánica |