Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select 4 Pipette Kit, P2, P20, P200, P1000
El kit de 4 pipetas MyPIPETMAN™ Select incluye pipetas con ergonomía reforzada para un uso óptimo en muchos protocolos y la mayoría de las tareas de manipulación de líquidos en biología molecular, inmunología y cultivo celular.
Marca: Gilson™ F167390
1406.00 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El kit de 4 pipetas MyPIPETMAN Select incluye las pipetas más utilizadas (P2, P20, P200 y P1000), además de puntas y accesorios. También se proporcionan accesorios de personalización adicionales (ventanas de colores) para identificar el uso de las pipetas para un líquido, habitación o técnica específica.
- Configure y asegure el volumen de su forma preferida
- Simplemente ajuste el volumen girando el botón de la pipeta con el exclusivo sistema patentado de bloqueo de volumen Trilock™.- Posición de ajuste de volumen libre para un ajuste de volumen rápido y sin esfuerzo- Ajuste de volumen de trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen-Posición de bloqueo de volumen para asegurar pipeteo.
- Diseño ergonómico y prevención de la contaminación.
- Ligero y bien equilibrado, MyPIPETMAN Select tiene un diseño elegante y un agarre optimizado. Sin comprometer la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión incorporado proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas para un uso cómodo durante todo el día. Todos los modelos MyPIPETMAN Select son totalmente esterilizables en autoclave. sin desmontaje para máxima comodidad y protección contra la contaminación cruzada.
- Accesorios convenientes
- El kit de 4 pipetas MyPIPETMAN Select incluye seis ventanas de colores (una de cada color) para una personalización adicional de las pipetas, que se pueden asignar a un líquido, habitación o técnica específica. Los eyectores de puntas de plástico esterilizables en autoclave, como accesorios adicionales, permiten utilizar las pipetas cuando se manipulan líquidos corrosivos. Las pipetas tienen una vida útil más larga y se pueden utilizar con diferentes tipos de líquidos sin riesgo de dañar los eyectores de puntas metálicas. En cada kit también se incluyen soportes para pipetas SINGLE™ para almacenar cada pipeta verticalmente en una pared, protegiéndola de la contaminación sin ocupar ningún valioso espacio en la mesa de trabajo.
- Todo lo que necesitas para empezar
- El kit de 4 pipetas MyPIPETMAN Select incluye: - Cuatro pipetas MyPIPETMAN Select: P2, P20, P200 y P1000 equipadas con eyectores metálicos - Tres PUNTAS DE PUNTAS PIPETMAN™ DIAMOND (modelos: DL10, D200 y D1000) - Cuatro soportes de pipeta INDIVIDUALES - Cuatro blancos Eyectores de puntas de plástico: ventanas de seis colores (rojo, amarillo, azul, verde, blanco y azul oscuro)
Especificaciones
Yes | |
Blue/White | |
Universal Pipette Tip | |
Polypropylene, Stainless Steel | |
1 | |
Non-sterile | |
1000 μL | |
PCR Ready |
Autoclavable | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P2, P20, P200, P1000 | |
Pipetman | |
Pipette Kit | |
1 kg |