Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables MX35 Premier
Corte tejidos duros y secciones finas de alta calidad con las hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables Epredia™ MX35 Premier de alto rendimiento.
90.00€ - 434.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo |
---|---|
Perfil | Bajo |
Desechables | Sí |
Ángulo de corte | 34° |
Grosor (imperial) | 0,01 in |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12074088
|
Epredia™
3051835 |
Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo | Diseñadas para procedimientos histológicos rutinarios y aptas para una variedad de tipos de tejidos, incluidos los tejidos duros |
432.00€
paquete de 50 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10687875
|
Epredia™
3052835 |
Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo | Cuentan con un diseño extra afilado y una mayor vida de corte (excelente para tejidos duros) |
434.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10454379
|
Epredia™
3052835 |
Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo | Cuentan con un diseño extra afilado y una mayor vida de corte (excelente para tejidos duros) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Corte tejidos duros y secciones finas de alta calidad con las hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables Thermo Scientific™ MX35 Premier de alto rendimiento.
- Más afiladas y con mayor durabilidad
- Las hojas de cuchilla Premier Plus ofrecen una mayor durabilidad y una precisión superior para una menor fricción de la hoja de cuchilla y una mayor vida útil de la hoja de cuchilla
Especificaciones del producto:
- L × An: 31,5 × 0,315 in. (80 × 8 mm)
- Grosor: 0,01 in (0,24 mm)
- Ángulo de corte: 34°
Especificaciones
Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo | |
Sí | |
0,01 in |
Bajo | |
34° | |
0,24 mm |