Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables MX35 Premier
Corte tejidos duros y secciones finas de alta calidad con las hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables Epredia™ MX35 Premier de alto rendimiento.
Marca: Epredia™ 3052835
291.71 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Corte tejidos duros y secciones finas de alta calidad con las hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables Thermo Scientific™ MX35 Premier de alto rendimiento.
- Más afiladas y con mayor durabilidad
- Las hojas de cuchilla Premier Plus ofrecen una mayor durabilidad y una precisión superior para una menor fricción de la hoja de cuchilla y una mayor vida útil de la hoja de cuchilla
Especificaciones
Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo | |
Cuentan con un diseño extra afilado y una mayor vida de corte (excelente para tejidos duros) | |
34° | |
0,24 mm |
Bajo | |
Sí | |
0,01 in |