Learn More
Merck MultiScreenHTS Placas de filtro de 384 pocillos
Uso en aplicaciones automatizadas de alto rendimiento, incluyendo ensayos biológicos y preparación de muestras. Las placas de filtros de 384 pocillos EMD Millipore MultiScreenHTS son placas esterilizadas de un solo uso disponibles en varios materiales de malla y tamaños de poro para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
Marca: Merck MZFBN0W50
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Para su uso en uniones receptor-ligando, preparación general de muestras, ensayos de enzimas con precipitación y purificación de ADN.- Las paredes laterales rígidas permiten una compatibilidad completa con sistemas robóticos/automatizados
- El diseño exclusivo de placas y los discos de filtro sellados individualmente evitan la diafonía entre pocillos
- Las tapas de plástico opaco impiden la transferencia de luz entre pocillos durante el recuento por centelleo directo
- Códigos de barras disponibles
- Cumplen las normas ANSI™/SBS
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Opaco, Fondo blanco | |
384 | |
0,09 cm2 | |
50/paq. | |
1,28 cm | |
1,44 cm |
Malla de poliéster, fibra de vidrio | |
1 μm | |
Barex | |
No estéril | |
Receptor, ensayos de unión de ligandos, preparación de muestras, ensayos de enzimas con precipitación, purificación de ADN | |
1,28 x 8,55 x 1,44 cm | |
8,55 cm |