Learn More
Merck Placas de filtración MultiScreen™ PCRμ96, PCR96 y PCR384
Purificación totalmente automatizada del producto de PCR
Marca:  Merck LSKMPCR50
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10073893
  • 4555.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Placas de 96 y 384 pocillos de poliestireno transparente no estériles
  • Las membranas exclusivas con exclusión por tamaño retienen los productos de ADN en la superficie
  • Completan en un intervalo de 10 a 12 minutos protocolos basados en vacío sin centrifugación, unión ni elución
  • Aptas para sistemas de manipulación de líquidos de 96 o 384 puntas capaces de pipetear ≤ 25 μl/s o con agitadores de placas que tienen una órbita de 0,12 pulg a 1100 rpm Volumen de trabajo de pocillo, de 10 a 300 μl; volumen no recuperable, < 2 μL
  • El formato de alto rendimiento cumple con la norma SBS (Society of Detección Biomolecular)
  • El producto de PCR de alta pureza está listo para marcado de micromatrices, secuenciación y clonación
Información de órdenes
Colector en vacío MultiScreen
Especificaciones
Especificaciones
SBS
8 x 12
MultiScreen PCRμ96
150 μl
No estéril
50/paq.
Estándar
Morado
Estireno
96
Purificación de productos de PCR
Certificados
Ver productos accesorios