Learn More
WTW™ Conjunto G de medidor portátil multiparamétrico IDS Multi 3630 MultiLine™
Resuelva varias tareas de medición a la vez y ahorre tiempo y costes. Los medidores portátiles multiparámetros IDS Multi 3630 MultiLine™ WTW™ cuentan con tres canales de medición universales para medir el pH, el ORP, el oxígeno disuelto o la turbidez simultáneamente.
Marca: WTW™ 2FD57G
Descripción
- Tres canales, cuatro parámetros
- Tres canales de medición, se puede combinar libremente para parámetros iguales o diferentes
- La medición multiparámetro simultánea sin compromiso
- Utilice también los nuevos módulos inalámbricos junto con los sensores de cabezal de enchufe del IDS, sea independiente de los cables y mida cómodamente también en lugares díficiles de acceder
- Permite el funcionamiento con las sondas multiparamétricas digitales MPP 910 IDS y MPP 930 IDS
- Pantalla gráfica en color brillante y dos interfaces USB
- La batería se puede cargar directamente en el dispositivo
- La administración de usuarios de archivo también se puede utilizar como alternativa para marcar los puntos de medición
- 10 000 conjuntos de datos incluyen hasta tres parámetros principales, tres valores de temperatura, así como la profundidad del agua si se utiliza la sonda de profundidad
Especificaciones
Sí | |
Pantalla LCD gráfica en color, retroiluminada | |
Set, SenTix 940-3, FDO 925-3, TetraCon 925-3 | |
Conjunto G de medidor portátil multiparamétrico IDS Multi 3630 MultiLine™ | |
Medidor portátil multiparamétrico |
3 | |
IP 67 | |
Manual: 500 registros; automático: 10 000 registros | |
Fuente de alimentación de intervalo amplio, 4 pilas NiMH de 1,2 V o a través de mini USB-B |