Learn More
Miele Professional™ Unidad de inyector móvil E 355
Unidad móvil E 355 para la carga óptima de instrumental de vidrio de cuello estrecho
Marca:  Miele Professional™ 3809560
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 13112290
  • 1545.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Equipado con 16 boquillas de inyección
  • La mitad puede equiparse con otros insertos
Especificaciones
Especificaciones
Inyector móvil multiuso
G 7804 y G 7883, instrumental de vidrio de laboratorio/matraces/material volumétrico de cuello estrecho
16 chorros/pinzas