Learn More
Solución estándar IC de anión multiiónico en H2O, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ (Dionex)
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035565.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Multi Ion anion IC standard solution in H2O | |
MFCD00144813 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
100 mL | |
Odorless | |
Líquida |
RUO - Para uso exclusivo en investigación