Learn More
Eppendorf™ Kit de actualización del cubo MTP
Diseñado para el rotor Eppendorf A-4-62-MTP
Marca: Eppendorf™ 5810702003
Detalles adicionales : Peso : 3.15000kg
Descripción
- Cubo de placas de microtitulación
- Para rotor oscilante 4 x 250 ml
- Para 4 placas de microtitulación o 1 placa de pocillos profundos
Especificaciones
Kit de retroinstalación de cestillo de MTP | |
Rotor A-4-62-MTP |