Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación MSTFA y MSTFA + 1 % TMCS
Proporcione una volatilidad máxima con el reactivo de sililación MSTFA y MSTFA + 1 % TMCS Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TS-48913
Detalles adicionales : CAS : 24589-78-4 Peso : 0.45360kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
Utilice el reactivo de sililación MSTFA y MSTFA + 1 % TMCS Thermo Scientific™ para análisis de GC de compuestos de elución temprana que, de otro modo, aparecerían oscurecidos en el cromatograma. MSTFA, la amida TMS más volátil disponible, y su derivado, la N‐metiltrifluoroacetamida, suelen eluir con el frente del disolvente, lo que permite analizar derivados de TMS de moléculas de pequeño tamaño. Además, TMCS Thermo Scientific™ facilita la derivatización de amidas, aminas secundarias e hidroxilos impedidos que no pueden ser derivatizados solo por MSTFA
- Donador de trimetilsilil comparable a BSA y BSTFA
- Reacciona para sustituir hidrógenos lábiles en una amplia gama de compuestos polares por un grupo -Si(CH3)3.
- Se usa para preparar derivados volátiles y térmicamente estables para GC y MS
- El residuo volátil, N-metiltrifluoroacetamida, tiene un tiempo de retención inferior incluso al de MSTFA
- Con frecuencia los derivados TMS de pequeñas moléculas pueden analizarse al obtener derivados con MSTFA porque los residuos y el propio reactivo normalmente se eluyen con el frente del disolvente
- Además, TMCS Thermo Scientific facilita la derivatización de amidas, aminas secundarias e hidroxilos impedidos que no pueden ser derivatizados solo por MSTFA
Especificaciones
GC/MS | |
Inflamable, irritante | |
25 mL |
Del 98 al 100% | |
De 2 °C a 8 °C | |
MSTFA (N-Metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida) |
Seguridad y manipulación
- MSTFA, 25 mL.
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.