Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación MSTFA y MSTFA + 1 % TMCS
Proporcione una volatilidad máxima con el reactivo de sililación MSTFA y MSTFA + 1 % TMCS Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-48914
Detalles adicionales : CAS : 24589-78-4 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11507680
  • 824.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utilice el reactivo de sililación MSTFA y MSTFA + 1 % TMCS Thermo Scientific™ para análisis de GC de compuestos de elución temprana que, de otro modo, aparecerían oscurecidos en el cromatograma. MSTFA, la amida TMS más volátil disponible, y su derivado, la N‐metiltrifluoroacetamida, suelen eluir con el frente del disolvente, lo que permite analizar derivados de TMS de moléculas de pequeño tamaño. Además, TMCS Thermo Scientific™ facilita la derivatización de amidas, aminas secundarias e hidroxilos impedidos que no pueden ser derivatizados solo por MSTFA
  • Donador de trimetilsilil comparable a BSA y BSTFA
  • Reacciona para sustituir hidrógenos lábiles en una amplia gama de compuestos polares por un grupo -Si(CH3)3.
  • Se usa para preparar derivados volátiles y térmicamente estables para GC y MS
  • El residuo volátil, N-metiltrifluoroacetamida, tiene un tiempo de retención inferior incluso al de MSTFA
  • Con frecuencia los derivados TMS de pequeñas moléculas pueden analizarse al obtener derivados con MSTFA porque los residuos y el propio reactivo normalmente se eluyen con el frente del disolvente
  • Además, TMCS Thermo Scientific facilita la derivatización de amidas, aminas secundarias e hidroxilos impedidos que no pueden ser derivatizados solo por MSTFA
Especificaciones
Especificaciones
GC/MS
Inflamable, irritante
100 mL
Del 98 al 100%
De 2 °C a 8 °C
MSTFA (N-Metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • MSTFA, 100 mL. N-Methyl-N-TMS-Trifluoro
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .