Learn More
Velp Scientifica™ MSL 25 Digital: agitador magnético de gran volumen
Un agitador magnético de gran volumen (sin calentamiento) diseñado para garantizar el mejor rendimiento para aplicaciones de agitación de laboratorio de gran capacidad y baja viscosidad en las industrias de ciencias de la vida, farmacéutica, biofarmacéutica y nutracéutica.
Marca:  Velp Scientifica™ F203A0511
499.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21909" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Código de producto. 16883960
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Versátil y fiable:
  • El motor sin escobillas proporciona un funcionamiento continuo para grandes volúmenes a cualquier velocidad.
  • La pantalla LCD transparente garantiza un ajuste preciso de la velocidad.
  • El intervalo de velocidad se puede ajustar de 40 a 1500 rpm.
  • La tecnología SpeedServo™ mantiene una velocidad constante.
  • Funcionamiento programable gracias al temporizador integrado.
  • Inversión automática de la dirección de agitación.
  • Programas de modo intermitente para cumplir los flujos de trabajo deseados.
  • Agita volúmenes de hasta 25 litros (H2O).
Seguridad garantizada:
  • Arranque suave para proteger muestras valiosas.
  • El panel de control está protegido contra derrames de líquidos.
  • Cubierta de acero inoxidable resistente.
  • La función de bloqueo de seguridad para evitar la posible alteración de las condiciones de trabajo.
  • Protegido por una garantía de 3 años.
Especificaciones
Especificaciones
De 40 a 1500 rpm
Acero inoxidable
Digital
230 V
269 x 253 x 71 mm
71 mm
269 mm
253 mm
UE (estándar), EE. UU. y AUS (bajo petición)
25 meses
Metal pintado con epoxi
10 rpm
De 5 s a 99 min 55 s
1
25 L
Rectangulares
9 W
2.8 in.
10.6 in.
10 in.
230 V
Declaración de conformidad CE
Analógico
MSL 25 Digital
De 5 °C a 40 °C
1,8 kg