Learn More
MP Biomedicals™ Levadura, torula
Fuente: Candida utilis
265.00€ - 2440.12€
Especificaciones
Tipo de producto | Dieta animal |
---|---|
Formato | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | La levadura torula es un aditivo aromatizante común en alimentos procesados como patatas fritas, mezclas de condimentos y galletas saladas que también se utiliza en alimentos para mascotas, en apicultura y como atrayente en trampas diseñadas para controlar las moscas del olivo. |
Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11405712
|
MP Biomedicals™
0290308505 |
2,26 kg |
265.00€
5 libras |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11415712
|
MP Biomedicals™
0290308525 |
11,33 kg |
838.46€
25 libras |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11425712
|
MP Biomedicals™
0290308580 |
45,35 kg |
2440.12€
100 libras |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Aplicaciones: La levadura torula es un aditivo aromatizante común en alimentos procesados como patatas fritas, mezclas de condimentos y galletas saladas. También se utiliza en alimentos para mascotas, en apicultura y como atrayente en trampas diseñadas para controlar las moscas del olivo.Especificaciones
Dieta animal | |
Polvo | |
La levadura torula es un aditivo aromatizante común en alimentos procesados como patatas fritas, mezclas de condimentos y galletas saladas que también se utiliza en alimentos para mascotas, en apicultura y como atrayente en trampas diseñadas para controlar las moscas del olivo. | |
De 15 °C a 30 °C |