Learn More
MP Biomedicals™ Suero completo, bovino, purificado, 2 ml
Suero bovino completo con sales tampón
Marca: MP Biomedicals™ 0855980
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Liofilizado | |
2 mL | |
Control de proteínas séricas en inmunoelectroforesis, inmunodifusión de Ouchterlony y otras técnicas de inmunoprecipitación, utilizado como agente bloqueante en inmunoensayos de fluorescencia y enzimas |
Bovino | |
Suero bovino adulto | |
Filtración de 0,22 μm | |
61.9g/mL |