Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas
VDFM
Marca: MP Biomedicals™ 0290465401
Detalles adicionales : Peso : 0.99900kg
Descripción
La fórmula de la mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas MP proporciona niveles suficientes de vitamina para prevenir deficiencias en todas las especies animales, lo que ofrece un control preciso de los niveles de vitaminas.Especificaciones
Dieta animal | |
Polvo | |
1 kg | |
De 15 °C a 30 °C |
1,8 g/kg de acetato de vitamina A (500 000 IU/g), 0,125 g/kg de vitamina D2 (850 000 IU/g), 22 g/kg de acetato DL-a-tocoferol, 45 g/kg de ácido ascórbico, 5 g/kg de inositol, 75 g/kg de cloruro de colina, 2,25 g/kg de menadiona, 5 g/kg de ácido p-aminobenzoico, 4,25 g/kg de niacina, 1 g/kg de riboflavina, 1 g/kg de hidrocloruro de piridoxina, 1 g/kg de hidrocloruro de tiamina, 3 g/kg de pantotenato de calcio, 0,02 g/kg de biotina, 0,09 g/kg de ácido fólico, 0,00135 g/kg de vitamina B12 | |
La fórmula de la mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas MP proporciona niveles suficientes de vitamina para prevenir deficiencias en todas las especies animales, lo que ofrece un control preciso de los niveles de vitaminas. | |
Rata |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- MP Vitamin Diet Fortification Mixture
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .