Learn More
MP Biomedicals™ Proteína de soja aislada
Proteína, 92 %
425.06€
Especificaciones
Tipo de producto | Animal Diet |
---|---|
Componentes | Protein (N x 6.25) 92%, Moisture 6%, Ash 4.1%, Fat (PE extract) 0.8%, Fiber (crude) 0.25%, Calcium 0.15%, Phosphorus 0.8%, Sodium 1.3%, Potassium 0.05%, Particle Size 90% through 100 mesh, pH (water slurry) 7.1, Standard Plate Count <10000/g, Salmonella Ne gative, Yeast-Mold <100/g, Trypsin Inhibitor 4.9 to 7.3 mg/g protein |
Formato | Powder |
Para utilizar con (aplicación) | Soy Protein isolated used in preparing animal research diets |
Requisitos de almacenamiento | 15°C to 30°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11492771
|
MP Biomedicals™
0290545625 |
11,33 kg |
425.06€
25 libras |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Una fuente de proteína utilizada en la preparación de las dietas de investigación animal.
Especificaciones
Animal Diet | |
Powder | |
15°C to 30°C |
Protein (N x 6.25) 92%, Moisture 6%, Ash 4.1%, Fat (PE extract) 0.8%, Fiber (crude) 0.25%, Calcium 0.15%, Phosphorus 0.8%, Sodium 1.3%, Potassium 0.05%, Particle Size 90% through 100 mesh, pH (water slurry) 7.1, Standard Plate Count <10000/g, Salmonella Ne gative, Yeast-Mold <100/g, Trypsin Inhibitor 4.9 to 7.3 mg/g protein | |
Soy Protein isolated used in preparing animal research diets |