Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix Y, 96-Tube Rack
Lysing Matrix Y, 96-Tube Rack is pre-filled with 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and used to lyse yeast, fungi and algae.
Marca: MP Biomedicals™ 116960001
Detalles adicionales : Peso : 0.17400kg
Descripción
- Cada gradilla de 96 pocillos profundos incluye un tubo con un grupo de tiras de 1,2 ml y un conjuntos de tapones.
- Cada tubo se rellena previamente con gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diámetro.
- Y2O3 + ZrO2 tiene alta densidad y una dureza extremadamente alta, lo que hace que esta matriz sea ideal para agrietar paredes celulares muy duras, al tiempo que su superficie lisa minimiza el cizallamiento.
- Estas gradillas de matriz de lisado optimizados para el instrumento FastPrep™-96, se incluyen en el kit de ADN de microbios de suelo FastDNA™-96, el kit de ADN fúngico/bacteriano FastDNA™-96 y el kit de ADN fecal FastDNA-™96
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Levadura, Hongos, Algas | |
Aislamiento de ácidos nucleicos, homogeneización | |
96 |
1,2 mL | |
FastPrep-96 | |
Conjuntos de tapones y tubo con un grupo de tiras de racdimo de 1,2 ml precargados con gránulos | |
1 unidad |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.