Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix J
Lysing Matrix J used for nucleic acid isolation and purification.
226.84€ - 1442.66€
Especificaciones
Tipo de esfera | Yellow Zirconium Oxide, Aluminum Oxide |
---|---|
Capacidad | 2 mL |
Tipo de muestra | Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold |
ADNasa | Sin ADNasa |
Matriz | Matriz de lisado J |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11472430
|
MP Biomedicals™
116919100 |
100 tubos de 2 mL |
398.56€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11462430
|
MP Biomedicals™
116919050 |
50 tubos de 2 mL |
226.84€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15464683
|
MP Biomedicals™
116919500 |
500 x 2 mL |
1442.66€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Average size: Yellow zirconium oxide beads, Vickers 900 to 1000, aluminum oxide, Knoop 2000 and Mohs 9
- Material construction: Matrix J, contains 2 mm yellow zirconia beads and 1.6 mm aluminum oxide granules
- Sample type: Plants, animal tissue, bacteria (gram +/-), mold, fungi, coral emulsions and fixed samples
- Instrument compatibility: FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96
- Specific gravity: Yellow zirconium oxide beads, 5.5; Aluminum oxide 3.95
- Tube compatibility: 2 mL
- Matrix type: J
Especificaciones
Yellow Zirconium Oxide, Aluminum Oxide | |
Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold | |
Matriz de lisado J |
2 mL | |
Sin ADNasa |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.