Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis E, tubos de 2 ml
La matriz de lisis E se usa principalmente para muestras medioambientales, como suelo, lodo, aguas residuales y heces. La matriz de lisis E también puede ser eficaz en la lisis de muestras mixtas, como tejido con infección microbiana; además, se puede usar en la extracción de ARN de tumores y otros tejidos difíciles.
275.60€ - 1876.20€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, un gránulo de vidrio de 4 mm |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Tipo de muestra | Suelo, Medioambiente, Deposiciones |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11452420
|
MP Biomedicals™
116914050 |
50 tubos de 2 mL |
275.60€
paquete de 50 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11462420
|
MP Biomedicals™
116914100 |
100 tubos de 2 mL |
434.60€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11472420
|
MP Biomedicals™
116914500 |
500 tubos de 2 mL |
1876.20€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Tipo de muestra: Suelo, fecal, agua medioambiental, aguas residuales, lodo
- Molécula que se va a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
- Composición de la matriz: matriz E, contiene esferas de cerámica de 1.4 mm, esferas de sílice de 0.1 mm y un gránulo de vidrio de 4 mm
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, un gránulo de vidrio de 4 mm | |
Suelo, Medioambiente, Deposiciones | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado E | |
Hasta 500 mg por preparación |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.