Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis D
La matriz de lisado D FastPrep™ se utiliza principalmente con los homogeneizadores FastPrep™ o cualquier otro batidor de gránulos, para la lisis de tejidos más blandos como cerebro, hígado, riñón, pulmón y bazo.También se utiliza para la lisis de tejidos vegetales como hojas, raíces y frutas, así como células cultivadas e insectos enteros.
Marca:  MP Biomedicals™ 116913050
255.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21949" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14760kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11412420
  • 275.60€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tubos de 2 ml de la matriz de lisado D se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos.
  • Tamaño de tubo: 2 mL
  • Tipos de muestras: Tejidos blandos como cerebro, hígado, riñón, pulmón y bazo; tejidos vegetales, como hojas, raíces y frutas; células cultivadas; insectos enteros; nematodos
  • Composición de la matriz: Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm
Sin ADNasa
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
50 tubos de 2 mL
≤ 200 mg de tejido (fresco, congelado, seco, etc.), ≤ 200 μl de células suspendidas en agua o solución salina isotónica, ≤ 100 mg de peso húmedo de células de cultivo de tejidos cultivadas en suspensión, ≤ 107 células de mamíferos
Tejido animal, Plantas, Células cultivadas, Insectos, Gusanos
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Matriz de lisis D
Sin ARNasa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.