Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de sales Hubbel, Mendel y Wakeman
Con talco
Marca: MP Biomedicals™ 0290283802
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Esta mezcla mineral no contiene zinc, es baja en manganeso y fósforo y tiene una alta relación calcio-fósforo.
Diseñado para usarse en dietas con niveles relativamente altos de caseína.
Composición (ingredientes, cantidad):
- Carbonato de calcio, 54,3 %
- Carbonato de magnesio, 2,5 %
- Sulfato de magnesio•7H2O, 1,6 %
- Cloruro sódico, 6,9 %
- Cloruro de potasio, 11,2 %
- Fosfato de potasio monobásico, 21,2 %
- Fosfato férrico, 2,05 %
- Yoduro de potasio, 0,008 %
- Sulfato de manganeso•H2O, 0,035 %
- Fluoruro de sodio, 0,1 %
- Sulfato de potasio de aluminio, 0,017 %
- Sulfato de cobre•5H2O, 0,09 %
Especificaciones
Dieta animal | |
Polvo | |
2 kg |
Carbonato de calcio al 54,3 %, carbonato de magnesio al 2,5 %, sulfato de magnesio (7H2O) al 1,6 %, cloruro sódico al 6,9 %, cloruro de potasio al 11,2 %, fosfato de potasio monobásico al 21,2 %, fosfato férrico al 2,050 %, yoduro de potasio al 0,008 %, sulfato de manganeso (H2O) al 0,035 %, fluoruro de sodio al 0,1 %, sulfato de potasio de aluminio al 0,017 %, sulfato de cobre (5H2O) al 0,09 % | |
Formulación de dietas de investigación con animales | |
De 15 °C a 30 °C |