Learn More
MP Biomedicals™ Bomba de mano para frascos de 7X™ de 3,8 l (1 gal)
Accesorio para solución de limpieza 7X™
Marca:  MP Biomedicals™ 0976680HP
9.87 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Código de producto. 15749180
  • 10.39€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Bomba de mano blanca.
  • Bomba de mano para frascos de 7X™ de 3,8 l (1 galón)