Learn More
MP Biomedicals™ Kit directo en suelo Pro FastRNA™
El kit directo en suelo FastRNA™ Pro está diseñado para aislar de manera eficaz el ARN total de material orgánico encontrado en muestras de suelo. Adecuado para RT-PCR.
Marca: MP Biomedicals™ 116070050
707.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21969" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 593-84-0 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Includes: RNApro™, solución de lisis de suelos, fenol:cloroformo (1:1), solución de eliminación de inhibidores, RNAMATRIX™, pulpa, solución de unión, concentrado de solución de lavado, agua tratada con DEPC, matriz de lisado E 50
Requires : RNasa Erase™ recomendado, instrumento FastPrep™ o disruptor alternativo de alta velocidad, 100 % de etanol, microcentrífuga, 70 % de etanol refrigerado (preparado con H2O tratado con DEPC), isopropanol refrigerado, microcentrífuga sin LRNasa
Descripción
- Descripción de producto: El kit directo en suelo FastRNA™ Pro está diseñado para aislar de manera eficaz el ARN total de material orgánico encontrado en muestras de suelo.
- Aplicación: El kit directo en suelo FastRNA™ Pro se utiliza para aislar el ARN total de material orgánico encontrado en muestras de suelo. El ARN total aislado es adecuado para el análisis de RT-PCR y otras aplicaciones posteriores.
- Fuente de muestra: Microorganismos
- Tipo de muestra: Heces, suelo, aguas residuales, agua ambiental, lodo
- Volumen muestra: Hasta 500 mg por preparación
Especificaciones
Heces, suelo, aguas residuales, agua ambiental, lodo, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge | |
Solución de lisis de suelo, fenol (1:1): Cloroformo, solución de eliminación de inhibidores, RNAMATRIX™, pulpa, solución de unión, concentrado de solución de lavado, agua tratada con DEPC, matriz de lisado E 50 | |
Matriz de lisado E | |
50 x 2 mL |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de proteínas, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico | |
50 preparaciones | |
Kits FastRNA-24 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine thiocyanate, phenol, chloroform, phenol, isoamyl alohol, acetic acid,diethyl pyrocarbonat
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.