Learn More
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Red Matrix
FastPROTEIN™ Red Matrix Kit designed for the rapid extraction of proteins from yeast cells, fungi and algea in a few seconds.
Marca: MP Biomedicals™ 116550600
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes: Matriz C, esferas de sílice de 1,0 mm, tubos y tampón de ruptura de levadura
Requires : Instrumento FastPrep™ o disruptor de alta velocidad alternativo, microcentrífuga que puede girar libremente tubos de 2,0 ml, tubos de microcentrífuga (2,0 ml y 1,5 ml)
Descripción
- Tipo de kit o ensayo: Aislamiento de proteínas, Mini-prep
- Molécula que se va a enriquecer: Proteínas
- Tipo de muestra: Esporas de levadura y levadura
- Tamaño del tubo: 2 ml
- Composición de la matriz: Matriz C, esferas de sílice de 1,0 mm
Especificaciones
Tampón de ruptura de levadura | |
50 preparaciones | |
De 15° a 30 °C | |
Rápido aislamiento y purificación de proteínas de cultivos de levadura |
Kit de matriz roja | |
Matriz C, esferas de sílice de 1 mm, tubos de 50 × 2 ml y tampón de rotura de levadura | |
2 mL | |
FastProtein Red Matrix |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.