Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastDNA™ SPIN
El kit FastDNA™ SPIN se utiliza para el aislamiento de ADN de hasta 200 mg de casi cualquier muestra en menos de 30 minutos. Esta es la versión actualizada del conocido kit FastDNA, y se puede utilizar con cualquier instrumento FastPrep.
Marca:  MP Biomedicals™ 116540600
Detalles adicionales : Peso : 1.46880kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Código de producto. 11442400
  • 646.60€ / 100 preparaciones
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Includes: Matriz de lisado A 100 tubos de 2,0 ml. Esferas cerámicas de 1/4 pulg. 100 esferas, Matriz de unión 66 ml, SEWS-M concentrado 12 ml, DES 25 ml, CLS-VF 90 ml, PPS 25 ml, CLS-TC 110 ml, CLS-Y 110 ml, Módulos de CENTRIFUGACIÓN 100 cada uno, Tubos de captura 100 cada uno, Manual de usuario 1 cada uno, MSDS 1 cada uno, Certificado de análisis 1 cada uno
Requires : Instrumento FastPrep™ o disruptor alternativo de alta velocidad, microcentrífuga que puede centrifugar libremente tubos de 2,0 ml, tubos de microcentrífuga (2,0 ml y 1,5 ml), rotador o vórtice de baja velocidad
Descripción
Descripción
  • Descripción de producto: El kit FastDNA™ SPIN, una versión actualizada del conocido kit FastDNA™, se utiliza con cualquier instrumento FastPrep™ para lisar y, posteriormente, aislar el ADN de hasta 200 mg de casi cualquier muestra en menos de 30 minutos.
  • Características: Aislamiento de ADN genómico de plantas, animales, bacterias, levaduras, algas y hongos utilizando un método de filtro giratorio de sílice: Lisis de muestras rápida y reproducible con el instrumento FastPrep™-24 o FastPrep™ FP120, lisis y aislamiento de ADN en menos de 30 minutos a partir de una variedad de tipos de muestras, el formato flexible elimina la necesidad de kits de aislamiento de ADN separados, no se requieren reactivos orgánicos peligrosos, los filtros de centrifugación se incluyen para simplificar la manipulación de sílice.
  • Aplicaciones: El kit de centrifugación Fast DNA™, una versión actualizada del conocido kit Fast DNA TM, se utiliza con el instrumento FastPrep™-24 o FastPrep™ FP120 para lisar y, posteriormente, aislar el ADN de hasta 200 mg de casi cualquier muestra en menos de 30 minutos.
  • Tipo de muestra: Semillas, esporas, bacterias (gram +/-), tejidos animales, heces, alimentos, hongos, plantas, raíces, aguas residuales, levadura
  • Volumen muestra: Hasta 200 mg por preparación
Especificaciones
Especificaciones
Semillas, Esporas, Bacterias (Gram +/-), Tejido animal, Deposiciones, Alimentos, Hongos, Plantas
Matriz de lisado A de 100 tubos de 2 ml, 100 esferas de cerámica de 0,64 cm (0,25 pulg), matriz de unión de 66 ml, SEWS-M concentrado de 12 ml, DES de 25 ml, CLS-VF de 90 ml, PPS de 25 ml, CLS-TC de 110 ml, 110 ml CLS-Y, 100 módulos SPIN, 100 tubos de recogida, 1 manual de usuario, 1 MSDS
Kits FastDNA-24
Aísla el ADN genómico de plantas, animales, bacterias, levaduras, algas y hongos
100 preparaciones
Hasta 200 mg por preparación
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Fast DNA Spin Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, (R*, R*)-(±)-1, 4-dimercapto
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.