Learn More
MP Biomedicals™ Kit de centrifugación FastDNA™ para heces, tubos de 2 ml
El kit de centrifugación FastDNA™ para heces está diseñado para aislar de manera rápida y eficaz ADN genómico listo para PCR de muestras de heces humanas y animales frescas o congeladas.
Marca: MP Biomedicals™ 116570200
Detalles adicionales : Peso : 5.21630kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Includes: Matriz de lisado E 50 tubos de 2,0 ml, solución PLS, tampón MT, tampón de fosfato sódico, PPS, matriz de unión, tampón de lavado n.º 1, tampón de lavado n.º 2, TES, colorante de carga de gel BBS, tubos de filtro de CENTRIFUGACIÓN, tubos de recogida
Requires : Instrumento FastPrep™ o disruptor alternativo de alta velocidad, microcentrífuga que puede centrifugar libremente tubos, tubos de microcentrífuga, tubos estériles para la unión de ADN, rotador o vórtice de baja velocidad, 100 % de etanol
Descripción
- Descripción de producto: El kit de centrifugación FastDNA para heces aísla de manera rápida y eficaz ADN genómico listo para PCR de muestras de heces humanas y animales frescas o congeladas.
- Las células huésped, las bacterias, los hongos, los virus, los protistas y otras células presentes en las muestras fecales se lisan fácilmente en 40 segundos con cualquier instrumento FastPrep™.
- El kit de centrifugación FastDNA contiene tubos de la matriz de lisado de 2 ml precargados para el paso de homogeneización, así como todos los reactivos necesarios para extraer ADN en un proceso de purificación que elimina los inhibidores de PCR.
- Tipo de muestra: Heces, suelo, aguas residuales, agua ambiental, lodo
- Volumen muestra: Hasta 500 mg por preparación
Especificaciones
Deposiciones, Suelo, Agua residual, Agua ambiental, Lodo | |
Se usa para aislar ADN genómico preparado para PCR de muestras de heces frescas o congeladas de origen humano y animal | |
Kits FastDNA-24 |
Instrumentos FastPrep™ | |
Matriz de lisado E 50 tubos de 2,0 ml, solución PLS, tampón MT, tampón de fosfato sódico, PPS, matriz de unión, tampón de lavado n.º 1, tampón de lavado n.º 2, TES, colorante de carga de gel BBS, tubos de filtro de centrifugación, tubos de recogida | |
Hasta 500 mg por preparación |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.