Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador TeenPrep™ para el soporte de 12 tubos de 15 ml en FastPrep-24
El adaptador TeenPrep™ es un adaptador de tamaño mediano que admite 12 tubos de matriz de lisado de 15 ml y permite procesar inmediatamente muestras congeladas con una manipulación manual mínima.
Marca: MP Biomedicals™ 116002526
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Adaptador de tamaño mediano que admite 12 tubos de matriz de lisado de 15 ml. Permite que las muestras congeladas en los tubos de matriz de lisado cargados en el adaptador y almacenados a -20 °C o -80 °C estén listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas. La amplia variedad de tubos desechables de matriz de lisado de 15 ml garantiza la homogeneización completa de cualquier tipo de muestra en segundos.
- Notas de aplicación: El adaptador TeenPrep™ de 12 tubos de 15 ml es ideal para el aislamiento de ADN y ARN, el aislamiento enzimático y la producción de proteínas, el aislamiento de productos naturales, la preparación de alimentos para el análisis de calidad, la fabricación de productos biofarmacéuticos y las aplicaciones forenses.
- Capacidad: 12 tubos
- Volumen muestra: Hasta 24 g
Especificaciones
Adaptador de volumen de muestra grande | |
De 15 °C a 30 °C | |
12 x 15 mL | |
506 g |
24 g | |
Aislamiento de ADN y ARN, aislamiento enzimático y producción de proteínas, aislamiento de productos naturales, preparación de alimentos para análisis de calidad | |
1,115 lb |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.