Learn More
MP Biomedicals™ Placa TLC de sílice EcoChrome™
Se utiliza como componente antiespumante. En forma hidratada, se utiliza en pasta dental como un abrasivo duro para eliminar la placa dental. SiO
Marca:  MP Biomedicals™ 0204621
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11313599
  • 204.58€ / paquete de 220
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las placas de sílice EcoChrom™ cubren una amplia gama de aplicaciones de cromatografía de capa fina. Su superficie uniforme hace que las placas de sílice MP sean adecuadas para la evaluación UV/VIS densitométrica cuantitativa. Están disponibles sin ningún indicador fluorescente o con indicadores fluorescentes para longitudes de onda de activación de 254 nm o de 254 y 366 nm.
Especificaciones
Especificaciones
60 Å
Placa TLC de sílice
Evaluación UV/VIS densitométrica cuantitativa
0,5 mm
20 cm
20/paquete
254 nm
Gel de sílice
20 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.