Learn More
MP Biomedicals™ Jarabe de maíz
Jarabe de conversión de ácido-enzima doble
Marca: MP Biomedicals™ 0210141301
Detalles adicionales : Peso : 3.78500kg
Descripción
Contiene tres veces la maltosa del jarabe de maíz normal.
- Líquido
- Contiene aproximadamente un 30 % de maltosa.
- Procesado solo con ácido.
Especificaciones
Dieta animal | |
El jarabe de maíz se utiliza en alimentos preparados comercialmente como espesante, edulcorante y humectante. Es un ingrediente que retiene la humedad y mantiene así la frescura de los alimentos. | |
De 15 °C a 30 °C |
Líquido | |
1 gal |