Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador CoolBigPrep™ para el soporte de 2 tubos de 50 ml en FastPrep-24
El adaptador CoolBigPrep™ en FastPrep-24 admite 2 tubos de 50 ml para la molienda y lisis de células criogénicas. Se utiliza para la extracción de compuestos biológicos sensibles.
Marca: MP Biomedicals™ 116002531
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Descripción de producto: El adaptador de 2 muestras de 50 ml CoolBigPrep™ es un adaptador criogénico que permite la lisis simultánea de 2 muestras de 50 ml. Basado en la tecnología de control de temperatura pasiva, el adaptador CoolBigPrep™ garantiza un enfriamiento eficaz de muestras, ya que se coloca hielo seco en la bandeja móvil en contacto directo con los tubos de muestra. Debido a la alta capacidad de transferencia de calor y a los ajustes precisos de los parámetros de lisis FastPrep™, las muestras pueden homogeneizarse de forma repetitiva en su estado no descongelado. La amplia variedad de tubos desechables de matriz de lisado de 50 ml garantiza la na homogeneización completa de cualquier tipo de muestra en 40 segundos o menos.
- Aplicaciones: El adaptador de 2 muestras de 50 ml CoolBigPrep™ es ideal para la extracción de cualquier compuesto biológico sensible a la temperatura o inestable dependiendo de la misma, tales como ARN, ARNip, metabolitos, productos intermedios y enzimas, incluso en las muestras más difíciles de lisar.
- Capacidad: 2 tubos
- Volumen muestra: Hasta 40 g
Specifica
Hasta 40 g | |
Perfecto para extracciones de compuestos biológicos inestables en cuanto a temperatura como ARN, ARNip, metabolitos, intermediarios y enzimas | |
FastPrep™-24, FastPrep™-96 | |
2 tubos de 50 ml |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.