Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de minerales AIN-76
Con talco
Marca: MP Biomedicals™ 0290545502
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Composición (ingredientes, cantidad):
- Hidrocloruro de tiamina, 0,6 g
- Riboflavina, 0,6 g
- Hidrocloruro de piridoxina, 0,7 g
- Ácido nicotínico, 3 g
- Pantotenato de D-calcio, 1,6 g
- Ácido fólico, 0,2 g
- D-biotina, 0,02 g
- Cianocobalamina (vitamina B12), 0,001 g
- Premezcla de palmitato de retinilo (vitamina A) (250 000 UI/gm), 1,6 g
- Acetato DL-alfa-tocoferol (250 IU/g), 20 g
- Colecalciferol (vitamina D3, 400.000 IU/g), 0,25 g
- Menaquinona (vitamina K2), 0,005 g
- Sacarosa, en polvo fino, 972,9 g
Especificaciones
Dieta animal | |
Polvo | |
Rata, ratón |
500 g de fosfato de calcio dibásico, 74 g de cloruro sódico, 220 g de citrato de potasio monohidrato, 52 g de sulfato de potasio, 24 g de óxido de magnesio, 3,5 g de carbonato de manganeso, 6 g de citrato férrico, 1,6 g de carbonato de cinc, 0,3 g de carbonato de cobre, 0,01 g de yodato de potasio, 0,01 g de selenito de sodio, 0,55 g de sulfato de cromo potásico, 118 g de sacarosa en polvo fino | |
2 kg | |
De 15 °C a 30 °C |