Learn More
Welch™ Bomba de vacío MP 301 V
La tecnología de diafragma probada ofrece un doble beneficio para el usuario.
Marca: Welch™ 411744
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Bajo peso y ergonomía excelente.
- La tecnología de diafragma probada ofrece un doble beneficio para el usuario.
- Interruptor de encendido/apagado e interruptor interno de protección térmica para el motor; cable a la red y enchufe
- Asa de transporte
- Patas con aislamiento de vibración
- Los modelos MP se suministran con silenciador de escape.
- Los modelos MPC se suministran con una válvula de lastre de gas.
- Vacío sin aceite puro analítico.
- Fácil de usar.
- Diseño ligero y sólido.
- Diseñada para funcionar de forma permanente.
- Sistema de transmisión sin mantenimiento y vida útil prolongada demostrada del diafragma.
- Vibración por funcionamiento mínima
- Amplio intervalo de vacío y flujo para adaptarse a la aplicación
- Resistencia química superior (modelos MPC)
Especificaciones
38/41 l/min | |
380 mm | |
370 W | |
38/41 l/min | |
170 mm | |
Bomba de vacío | |
230 V |
230 V | |
MP 301 V | |
18,3 kg | |
50/60 Hz | |
230 mm | |
< 1 mbar |