Learn More
Invitrogen™ GAS6 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EMGAS6
424.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15425273
  • 636.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Mouse GAS6 ELISA quantitates Ms GAS6 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms GAS6. Principle of the method The Mouse GAS6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Las proteínas específicas de la interrupción del crecimiento, incluido Gas1 y Gas6, se activan en las células quiescentes. La interrupción del crecimiento inducido por Gas1 está mediada por p53, y Gas1 parece ser capaz de suprimir el crecimiento de células tumorales. Gas6, un ligando para el receptor de tirosina cinasa Axl, fue identificado inicialmente como un miembro de la familia de proteínas dependientes de la vitamina K y exhibe un alto grado de homología de la secuencia de aminoácidos con la proteína S, un coregulador negativo en la vía de coagulación.
Especificaciones
Especificaciones
Q61592
20 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
14456
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Inmunología
De 2 °C a 8 °C
Ratón
4 h 45 min
20,48-5000 pg/ml
De 20 pg/mL a 5000 pg/ml
Biotina
Quinasa e inhibidores
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ratón
Lector de microplacas colorimétrico
Gas-6
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
10 μl de plasma; 10 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Gas-6
1 h 20 min