Learn More
Invitrogen™ Galectin 7 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EMLGALS7
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Mouse Galectin-7 (LGALS7) ELISA quantitates Ms Galectin-7 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Galectin-7. Principle of the method The Mouse Galectin-7 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Las galectinas son una familia de proteínas de unión beta-galactosidasa implicadas en la modulación de las interacciones célula-célula y célula-matriz. Las hibridaciones diferenciales e in situ indican que esta lectina se expresa específicamente en los queratinocitos. Se expresa en todas las etapas de la diferenciación epidérmica (es decir, en las capas basales y suprabasales). La proteína se ha encontrado principalmente en epitelio escamoso estratificado. Es moderadamente reprimida por el ácido retinoico. El antígeno se localiza en los queratinocitos basales, aunque también se ha encontrado en niveles inferiores en las capas suprabasales, donde se concentra en áreas de contacto celula-celula. La localización celular y su sorprendente regulación a niveles bajos en queratinocitos cultivados implican un papel en las interacciones célula-célula y/o célula-matriz necesarias para el control normal del crecimiento.Especificaciones
O54974 | |
65 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
16858 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
De 65,54-16.000 pg/ml | |
De 65 pg/mL a 16000 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Galectina-7, Pig1 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Galectina-7, cerdo1 | |
1 h 20 min |