Learn More
Motic™ Cámara digital USB MOTICAM S6 de 6,0 MP para microscopía
Cámara digital USB sCMOS Moticam S6 diseñada con tecnología de sensor retroiluminado para una rápida transferencia de datos. Simplemente conéctelo a su microscopio trinocular y digitalice fácilmente sus muestras con el software Motic Images Plus 3.0 incluido.
Marca: Motic™ 1100600101111
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Tecnología de sensor retroiluminado
- Sensor sCMOS tamaño 8,47 mm (0,55 pulg.)
- Resolución de captura: 6 MP
- Modo de visualización en tiempo real a través de USB: 3072 x 2048, 1536 x 1024 píxeles
- Frecuencias de imágenes rápidas: 3072 x 2048 a 30 fps, 1536 x 1024 a 50 fps
- Interfaz USB 3.1
- Software Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux incluido
- Funciones del software: Captura de imágenes fijas y vídeo, medición de imágenes fijas y en tiempo real, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición manual y automática, sistema de calibración de objetivos individuales.
- Accesorios incluidos: adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 para Windows/OSX/Linux
Especificaciones
Certificado EMC CE | |
USB 3,1 | |
USB 3,1 | |
Adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 para PC/OSX/Linux | |
MP 6.0 | |
El adaptador de montaje en C se debe adquirir por separado | |
sCMOS.0,55 pulg |
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux o superior | |
Temperatura ambiente | |
Cualquier microscopio trinocular o estereomicroscopio | |
Sin memoria, las imágenes se guardan en un ordenador | |
1 | |
3072 x 2048 o 1536 x 1024 píxeles | |
2 años |