Learn More
Motic™ Cámara digital USB MOTICAM Pro S5 Plus de 5.0 MP para microscopía (hasta 175,8 fps)
Cámara digital USB sCMOS Moticam Pro S5 plus diseñada con tecnología de sensor retroiluminado para una rápida transferencia de datos. Simplemente conéctelo a su microscopio trinocular y digitalice fácilmente sus muestras con el software Motic Images Plus 3.0 incluido.
Marca:  Motic™ 1100600101121
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 16600002
  • 2220.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tecnología de sensor retroiluminado
  • Sensor sCMOS tamaño 8,47 mm (2/3 pulg.)
  • Resolución de captura: 5 MP
  • Modo de visualización en tiempo real a través de USB: 2448 x 2048, 1224 x 1024 píxeles
  • Frecuencias de imágenes rápidas: 2448 x 2048 a 68,3 fps, 2024 x 1024 a 175,8 fps
  • Interfaz USB 3.1
  • Software Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux incluido
  • Funciones del software: Captura de imágenes fijas y vídeo, medición de imágenes fijas y en tiempo real, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición manual y automática, sistema de calibración de objetivos individuales.
  • Accesorios incluidos: adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 para Windows/OSX/Linux
Especificaciones
Especificaciones
Certificado EMC CE
USB 3,1
USB 3,1
Adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 para PC/OSX/Linux
MP 5.0
El adaptador de montaje en C se debe adquirir por separado
sCMOS.1,9 cm (2 x 3 pulg)
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux o superior
Temperatura ambiente
Cualquier microscopio trinocular o estereomicroscopio
Sin memoria, las imágenes se guardan en un ordenador
1
2448 x 2048 o 1224 x 1024 píxeles
2 años