Learn More
Hidrato de morina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10474575
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
654055-01-3, 480-16-0
C15H10O7
302.24
MFCD00217054
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
16219651
2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one
OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
654055-01-3, 480-16-0
C15H10O7
302.24
MFCD00217054
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
16219651
2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one
OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Morin hydrate
Punto de fusión 300.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 18, 239
Índice Merck 14, 6269
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water, soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.24
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Morin hydrate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .