Learn More
Sal sódica MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-169977
39.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Botella de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
C7H14NNaO4S
231.242
MFCD00064350
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
3859613
sodio;3-morfolina-4-ilpropano-1-sulfonato
C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
C7H14NNaO4S
231.242
MFCD00064350
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
3859613
sodio;3-morfolina-4-ilpropano-1-sulfonato
C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material MOPS sodium salt
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza 98%