Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,5
Catalog Number p-7042532
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
CHEBI:44115
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
CHEBI:44115
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
MOPS is frequently used as a buffering agent in biology and biochemistry. It used widely for polyacrylamide gel electrophoresis. It is used as a A morpholino propanesulfonic acid buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
MOPS se utiliza con frecuencia como agente tamponador en biología y bioquímica. Se utiliza ampliamente para electroforesis en gel de poliacrilamida. Se utiliza como tampón de ácido morfolino A propanesulfónico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
No se recomienda usar más de 20 mM en trabajos de cultivo celular de mamíferos. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material MOPS buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble in water.