Learn More
Tamices moleculares, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molecular sieves |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |