Learn More
Tamices moleculares, 5Å, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tambor con revestimiento interno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molecular Sieves, 5Å |
Tamaño de malla | 8 to 12mesh |
Envase | Tambor con revestimiento interno |
Tamaño de poro | 5Å |
Cantidad | 5 kg |
Forma física | Gránulos |
Fórmula lineal | Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Nombre IUPAC | aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano |