Learn More
Tamices moleculares, 13X, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molecular Sieves, 13X |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 1 kg |
CAS | 63231-69-6 |
Fórmula lineal | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
Número MDL | MFCD00131613 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Nombre IUPAC | Molecular sieves 13X |