Learn More
Tamiz molecular UOP Tipo 3A, Honeywell Fluka™
Gránulos
Marca:  Honeywell Fluka 02573-250G
Detalles adicionales : CAS : 1318-02-1 Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15640580
  • 68.82€ / 250 g
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
250 g
Molecular Sieve Uop Type 3A
1318-02-1
NONH for all modes of transport
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos