Learn More
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiae BioParticles™, unlabeled
Los productos no fluorescentes son útiles en ensayos de fagocitosis, tanto como controles como para el etiquetado personalizado con colorantes reactivos
Marca: Invitrogen™ Z2849
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
- Etiqueta (Ex/EM): Sin marcar
- Partícula: Zimosano (S. cerevisiae)
- Se suministran como polvos liofilizados
- Aproximadamente 3 x 108 partículas de S. aureus por mg sólido y aproximadamente 2 x 107 partículas de zimosano por mg sólido
- Los conjugados pueden reconstituirse en el tampón que prefiera para su uso en ensayos de fagocitosis
Análisis Celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, citometría de flujo, endocitosis y citometría de flujo, ensayos de exocitosis y fagocitosis, citometría de flujo de procesos celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis y señalización iónica, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). | |
Microscopio de fluorescencia | |
no conjugado | |
BioParticles™ | |
S. cerevisiae |
Fluorescencia | |
Conjugado BioParticles | |
Sólido | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.