Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 525 Cell Labeling Kit
Diseñado para cargar células cultivadas en cultivo con nanocristales Qdot de alta fluorescencia
Marca:  Invitrogen™ Q25041MP
946.71 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10232933
  • 1420.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Includes: 100 μl de nanocristales Qtracker, componente A (2 μM en 50 mm de tampón de borato, pH de 8,3) y 100 μl de portador Qtracker, componente B (solución salina tamponada con fosfato, pH de 7,2).
Descripción
Descripción
  • Utilice el péptido de objetivo patentado para administrar nanocristales Qdot 525 fluorescente-verde en citoplasma de células vivas
  • Una vez dentro de las células, las etiquetas Qtracker proporcionan una fluorescencia intensa y estable que se puede rastrear a través de varias generaciones, y no se transfieren a las células adyacentes en la población
  • La etiqueta Qtracker 525 tiene Ex/Em (405-485/525) nm
  • Proporcionan una fluorescencia intensa y estable que se puede rastrear a través de varias generaciones
  • Excelentes herramientas para el seguimiento a largo plazo o estudios de imágenes de células vivas, incluyendo migración, motilidad, morfología y otros ensayos de función celular
  • La administración citoplasmática por este mecanismo no está mediada por una enzima específica; por lo tanto, no se ha observado especificidad de tipo celular
  • La entrega se realiza normalmente en menos de 1 hora
  • Compatible con células sensibles al suero; la fluorescencia intensa se mantiene en entornos celulares complejos y en diversas condiciones biológicas, incluyendo cambios en el pH intracelular, la temperatura y la actividad metabólica
  • Observe las células etiquetadas utilizando una iluminación continua extensa, sin problemas de fotoblanqueo y degradación asociados a menudo con los colorantes orgánicos
  • Se distribuyen en vesículas del citoplasma y son heredadas por las células hijas durante al menos seis generaciones
  • Se puede ver hasta una semana después de la administración en algunas líneas celulares
  • No se derraman de las células intactas para ser absorbido por las células adyacentes en la población
  • Las células vivas etiquetadas con reactivos Qtracker se pueden monitorizar fácilmente en diversas plataformas, incluyendo citometría de flujo, microscopía confocal/de fluorescencia, lectores de microplacas de fluorescencia y sistemas de imágenes de alto contenido
  • La citotoxicidad de los materiales se ha probado en diversas líneas celulares, incluidas las células CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC y Jurkat: El etiquetado parece tener un impacto mínimo en la expresión de los marcadores de superficie celular, la proliferación celular, la actividad de las enzimas celulares y la motilidad celular
  • Después del etiquetado, los investigadores han demostrado una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo el cocultivo celular y el ensamblaje celular en conjuntos heterotípicos, la diferenciación multilinaje, la transdiferenciación frente a la fusión celular, el seguimiento de células madre embrionarias y mesenquimales, y la dinámica de migración celular
Análisis celular, estructura celular, marcado y seguimiento celular, adquisición de imágenes de células, citoplasma y citosol, inmunofluorescencia (IF), marcado de orgánulos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Contiene 100 μl de nanocristales de Qtracker™, componente A (2 μM de tampón de borato de 50 mM, pH 8,3) y 100 μl de portador de Qtracker™, componente B (solución salina tamponada con fosfato, pH 7,2). Almacenar de 2–6 °C. No la congele. Estable durante al menos 6 meses.
Reactivos de etiquetado celular
Kit de etiquetado celular
QTRACKER™, Qdot™
Temperatura ambiente