Learn More
Invitrogen™ Paclitaxel, Oregon Green™ 488 Conjugate (Oregon Green™ 488 Taxol, Flutax-2)
Sonda para etiquetar filamentos de tubulina en células vivas
Marca: Invitrogen™ P22310
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
La etiqueta fluorescente de esta sonda se adjunta al carbono 7 del paclitaxel, una estrategia que permite la unión selectiva de la sonda a los microtúbulos. Los investigadores han utilizado derivados fluorescentes similares al paclitaxel en una variedad de sistemas.
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Oregon Green™ | |
Colorantes clásicos | |
Tubulina, citoesqueleto, Tubulin |
Oregon Green™ 488 | |
Temperatura ambiente | |
Paclitaxel |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.