Learn More
Invitrogen™ NPE-caged ATP (Adenosine 5'-Triphosphate, P3-(1-(2-Nitrophenyl)Ethyl) Ester, Disodium Salt)
La fotólisis UV flash del grupo enjaulado crea la liberación de nucleótidos libres
Marque: Invitrogen™ A1048
436.91 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Informations supplémentaires : Peso : 0.00525kg
Description
El ATP enjaulado con NPE es un análogo de nucleótido en el que el fosfato terminal se esterifica con un grupo de bloqueo, lo que hace que la molécula sea biológicamente inactiva. La fotólisis flash del grupo enjaulado con iluminación UV a 360 nm provoca una liberación rápida y altamente localizada del nucleótido libre en el sitio de iluminación.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Informations sur la commande
Condición de envío: Hielo húmedo
Spécification
ATP enjaulado con NPE | |
Hielo húmedo | |
5 mg |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
NPE (éster P3-(1-(2-nitrofenil)etil)) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.