Learn More
Invitrogen™ Nigericin, Free Acid
Para la calibración intracelular de la respuesta de fluorescencia de los indicadores de pH citosólicos
Marca: Invitrogen™ N1495
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Se realiza utilizando nigericina de ionóforo K+/H+
- Causa equilibrio de pH intracelular y extracelular en presencia de la concentración despolarizante de K+ extracelular
Detección de aniones, análisis de células, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
C40H68O11 | |
Nigericina |
Ionóforo | |
Sólido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.